Learn More
Acide hydroxy(2-naphtyl)méthanephosphonique, TRC
Code produit 30400598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400598 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400598 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9485755MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Formule moléculaire C11H11O4P
Quantité 5 mg
Synonyme P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
Formule InChI InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
Nom IUPAC Acide [hydroxy(naphtalène-2-yl)méthyl]phosphonique
Poids moléculaire (g/mol) 238.18
Poids de la formule 238.0395