Learn More
Acide (hydroxy-2-naphtylméthyl)phosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456069 25 mg 25mg
15446069 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63913.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase des récepteurs d’insuline
Un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase des récepteurs d’insuline
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132541-52-7
Formule moléculaire C11H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 238.179
Numéro MDL MFCD00674174
Clé InChI AMJJLDJPDLKNJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hnmpa, hydroxy-2-naphthalenylmethyl phosphonic acid, hydroxy 2-naphthyl methanephosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methylphosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methyl phosphonic acid, phosphonic acid, p-hydroxy-2-naphthalenylmethyl, oh-name-pa, acmc-1cglf, biomolki_000021, biomolki2_000010
CID PubChem 129317
Nom IUPAC Acide [hydroxy(naphtalène-2-yl)méthyl]phosphonique
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)P(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonic acid
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Poids de la formule 238.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
RUO– À des fins de recherche uniquement