Learn More
Hydroxy-2-phénylpropyle carbamate, TRC
Code produit 30137638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137638 5 mg 5mg
30134466 100 mg 100mg
30003720 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9512455MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25451-53-0
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Synonyme 2-Phenyl-1,3-propanediol 1-Carbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediyl Monocarbamate, Sch 54388, W 873, USP Felbamate Related Compound A;
Nom IUPAC (3-hydroxy-2-phénylpropyle) carbamate
SMILES NC(OCC(C1=CC=CC=C1)CO)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy-2-phenylpropyl Carbamate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
Poids de la formule 195.0895