Learn More
Hydroxy-4-méthylphtalazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxy-4-methylphthalazine |
| CAS | 5004-48-8 |
| Formule moléculaire | C9 H8 N2 O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1(2H)-Phthalazinone, 4-methyl-, 1-Phthalazinol, 4-methyl- (6CI), 4-Methyl-1(2H)-phthalazinone, 4-Methyl-1-phthalazinol, 4-Methyl-1-phthalazinone, ICX 56274004, NSC 116342 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8N2O/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(12)11-10-6/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1=NNC(=O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-2H-phtalazin-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.0637 |