Learn More
Sel d’acide trifluoroacétique à l’hydroxy-brimonidine, TRC
Code produit 17982605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982605 25 mg 25mg
17952605 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH83000025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391054-10-6
Formule moléculaire C11 H12 Br N5 O . C2 H F3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 424.1732
Synonyme Brimonidine EP Impurity G
Nom IUPAC 1-(2-aminoéthyle)-3-(5-bromoquinoxale-6-yl)urée ; Acide 2,2,2-trifluoroacétique
SMILES NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br.OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12BrN5O.C2HF3O2/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18);(H,6,7)
Poids de la formule 423.0154
Pourcentage de pureté >95%