Learn More
Hydroxy bupropion-d6, TRC
Code produit 30398301
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30398301 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30398301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH83067710MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Bupropion-d6
CAS 1216893-18-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13H12D6ClNO2
Quantité 10 mg
Synonyme 2-Hydroxy-2-(3’-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine-d6
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES OC1(C2=CC(Cl)=CC=C2)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO1
Poids moléculaire (g/mol) 261.78
Poids de la formule 261.1403
Pourcentage de pureté >95