Learn More
Hydroxy bupropion-d6, TRC
Code produit 30408322
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408322 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30408322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8306771MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Bupropion-d6
CAS 1216893-18-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13H12D6ClNO2
Quantité 1 mg
Synonyme 2-Hydroxy-2-(3’-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine-d6
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES OC1(C2=CC(Cl)=CC=C2)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO1
Poids moléculaire (g/mol) 261.78
Poids de la formule 261.1403
Pourcentage de pureté >95