Learn More
Hydroxy-chlorodénafil, TRC
Code produit 30133745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133745 2.5 g 2.50g
30009969 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8251152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391054-00-4
Formule moléculaire C19 H23 Cl N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 390.86
Synonyme 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
Nom IUPAC 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyéthyle)-2-éthoxyphényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
Poids de la formule 390.1459
Pourcentage de pureté >95%