Learn More
Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone (80 %), TRC
Code produit 30137858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137858 25 mg 25mg
30011596 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137858 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH92630525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53948-46-2
Formule moléculaire C8H18Cl2N5O3P
Poids moléculaire (g/mol) 334.14
Synonyme N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]propyl Ester, NSC 319519, Aldophosphamide Semicarbazone;
SMILES O=P(N(CCCl)CCCl)(N)OCC/C=N/NC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18Cl2N5O3P/c9-2-5-15(6-3-10)19(12,17)18-7-1-4-13-14-8(11)16/h4H,1-3,5-7H2,(H2,12,17)(H3,11,14,16)/b13-4+
Poids de la formule 333.0524