Learn More
Hydroxy Dimétridazole-d3, TRC
Code produit 30138704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138704 5 mg 5mg
17977399 10 mg 10mg
17947829 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30138704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8252475MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1015855-78-3
Formule moléculaire C5 2H3 H4 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.15
Synonyme Dimetridazole-2-hydroxy D3, 1H-Imidazole-2-methanol, 1-(methyl-d3)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol (ACI)
Nom IUPAC [5-nitro-1-(trideutériométhyl)imidazol-2-yl]méthanol
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimetridazole-2-hydroxy D3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
Poids de la formule 160.0676
Pourcentage de pureté >95%