Learn More
Hydroxydimétridazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimetridazole-2-hydroxy |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3 |
| Poids de la formule | 157.049 |
| Pourcentage de pureté | >95% |