Learn More
Hydroxy Ebastine, TRC
Code produit 30406060
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30406060 5 mg 5mg
30392873 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30406060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9187005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210686-41-2
Formule moléculaire C32 H39 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 485.66
Nom IUPAC 4-(4-benzhydryloxypiperidin-1-yl)-1-[4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)phenyl]butan-1-one
SMILES CC(C)(CO)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Ebastine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,24-34)28-17-15-25(16-18-28)30(35)14-9-21-33-22-19-29(20-23-33)36-31(26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,29,31,34H,9,14,19-24H2,1-2H3
Poids de la formule 485.293
Pourcentage de pureté >95%