Learn More
Hydroxy Flutamide, TRC
Code produit 30133960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133960 25 mg 25mg
18060200 10 mg 10mg
17929619 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133960 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94247525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52806-53-8
Formule moléculaire C11 H11 F3 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 292.21
Synonyme 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-méthyl-N-[4-nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide
SMILES CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
Poids de la formule 292.0671