Learn More
Hydroxy Gliclazide, TRC
Code produit 30404254
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30404254 10 mg -
30392954 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30404254 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94254510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87368-00-1
Formule moléculaire C15 H21 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 339.41
Synonyme Hydroxygliclazide, Cyclopenta[c]pyrrole, benzenesulfonamide deriv., N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-
Nom IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonylurea
SMILES OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Gliclazide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O4S/c19-10-11-4-6-14(7-5-11)23(21,22)17-15(20)16-18-8-12-2-1-3-13(12)9-18/h4-7,12-13,19H,1-3,8-10H2,(H2,16,17,20)
Poids de la formule 339.1253