Learn More
Hydroxypioglitazone (M-II) (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30391265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391265 100 mg 100mg
30398082 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30391265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH952080100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101931-00-4
Formule moléculaire C19 H20 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 372.44
Synonyme 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
Nom IUPAC 5-[[4-[2-(5-éthylpyridine-2-yl)-2-hydroxyétoxy]phényl]méthyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Poids de la formule 372.1144