Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10117233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10117233 5 g Flacon en verre 5g
10035293 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389610050
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27126-76-7
Formule moléculaire C13H13IO4S
Poids moléculaire (g/mol) 392.21
Numéro MDL MFCD00011547
Clé InChI LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
CID PubChem 325434
Nom IUPAC [hydroxy(phényl)-$l^{3}-iodanyl] 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.0°C to 137.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 5369
Poids de la formule 392.21
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline