Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene |
| CAS | 27126-76-7 |
| Formule moléculaire | C13H13O4SI |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | [hydroxy(phényl)-λ ^{3}-iodanyl] 4-méthylbenzènesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 392.2 |
| Poids de la formule | 391.9579 |