Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzène, TRC
Code produit 30407434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH962153250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS 27126-76-7
Formule moléculaire C13H13O4SI
Quantité 250 mg
Synonyme Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Formule InChI InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2
Nom IUPAC [hydroxy(phényl)-λ ^{3}-iodanyl] 4-méthylbenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 392.2
Poids de la formule 391.9579