Learn More
Hydroxy(tosyloxy)iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332747 25 g 25g
11322747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15701.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.207 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27126-76-7
Formule moléculaire C13H13IO4S
Poids moléculaire (g/mol) 392.207
Numéro MDL MFCD00011547
Clé InChI LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
CID PubChem 325434
Nom IUPAC [hydroxy(phényl)-$l^{3}-iodanyl] 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy(tosyloxy)iodobenzene
Point de fusion 131°C to 136°C
Quantité 25 g
Beilstein 2150074
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 392.22
Pourcentage de pureté 97%