Learn More
Hydroxy-tyrosol 3-sulfate sel de sodium, TRC
Code produit 30012779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012779 50 mg 50mg
30007778 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH97701050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391053-88-5
Formule moléculaire C8H9NaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 256.21
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate) Sodium;
Nom IUPAC sodium 2-hydroxy-5-(2-hydroxyéthyl)phényl sulfate
SMILES OC1=CC=C(CCO)C=C1OS(=O)(O[Na])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Tyrosol 3-Sulfate Sodium Salt
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Poids de la formule 256