Learn More
Hydroxy-urée, TRC
Code produit 30040830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040830 10 mg 10mg
18003120 50 mg 50mg
18090820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH99100010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-07-1
Formule moléculaire C H4 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.05
Synonyme N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089
Nom IUPAC Hydroxyurée
SMILES NC(=O)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxycarbamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Poids de la formule 76.0273