Learn More
Hydroxyacetone-2,4-DNPH, TRC
Code produit 30137179
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137179 25 mg 25mg
30136373 250 mg 250mg
17953735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71481525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96481-90-2
Formule moléculaire C9 H10 N4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 254.2
Synonyme 1-Hydroxy-2-propanone 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone;
SMILES CC(=NNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyacetone-2,4-DNPH
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10N4O5/c1-6(5-14)10-11-8-3-2-7(12(15)16)4-9(8)13(17)18/h2-4,11,14H,5H2,1H3
Nom IUPAC diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Poids de la formule 254.065