Learn More
Hydroxyacétone, TRC
Code produit 30405779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405779 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH739960250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyacetone
CAS 116-09-6
Formule moléculaire C3 H6 O2
Quantité 250 g
Synonyme Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxy-2-acetone, 1-Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxyacetone, 2-Oxopropanol, Acetol, Acetone alcohol, Acetylcarbinol, Acetylmethanol, Hydroxyacetone, Hydroxymethyl Methyl Ketone, Hydroxypropanone, NSC 102497, Rongal 5242, α-Hydroxyacetone
Formule InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMILES CC(=O)CO
Nom IUPAC 1-hydroxypropan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Poids de la formule 74.0368