Learn More
Hydroxyalbendazole, TRC
Code produit 30136533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136533 50 mg 50mg
30134074 25 mg 25mg
30011872 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136533 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH79720550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107966-05-2
Formule moléculaire C12H15N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 281.33
Synonyme [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
Nom IUPAC méthyle N-[5-(3-hydroxypropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyalbendazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Poids de la formule 281.0834
Título del producto