Learn More
Sulfate d’hydroxychloroquine, 98 %
Code produit 10646271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646271 25 g Flacon en verre 25g
10209543 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263010250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sulfate d’hydroxychloroquine, numéro CAS 747-36-4, est un composé chimique ayant des activités antiparasitaires, antivirales et anti-rhumatismales. | CAS : 747-36-4 | C 18 H 26 ClN 3 O· H 2 SO 4 | 433,96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sulfate d’hydroxychloroquine montre une activité antipaludique contre les parasites du paludisme principalement dans la phase intra-érythrocytique de son cycle de vie.Il agit en inhibant l’hème polymérase à l’intérieur de la vacuole digestive des parasites
  • Il montre une activité inhibitrice dans l’autophagie empêchant la fusion du lysosome avec l’autophagosome
  • Certaines études ont démontré que le sulfate d’hydroxychloroquine, en raison de son activité antivirale, peut limiter l’infection par le VIH in vitro
Applications
  • Le sulfate d’hydroxychloroquine affiche des activités antivirales et anti-rhumatismales
  • Des expériences in vitro et in vivo ont été réalisées pour étudier le rôle du sulfate d’hydroxychloroquine dans le traitement de la maladie du SARS-CoV-2
  • Le sulfate d’hydroxychloroquine peut être utilisé dans les dosages d’immunofluorescence pour évaluer les mécanismes antiviraux dans l’infection par le virus de la dengue-2.Dans cette maladie, ce composé peut activer la réponse immunitaire innée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 747-36-4
Formule moléculaire C18H26ClN3O·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 433.96
Numéro MDL MFCD00078203
Clé InChI JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
CID PubChem 12947
Nom IUPAC Acide 2-[4-[(7-chloroquinoline-4-yl)amino]pentyl-éthylamino]éthanol ;sulfurique
SMILES CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxychloroquine sulfate
Point de fusion 240.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max. (105°C, 2 hrs.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4857
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether,acetone and acetic acid
Poids de la formule 433.96
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxychloroquine sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxychloroquine sulphate
RUO– À des fins de recherche uniquement