Learn More
Hydroxychloroquine sulfate, MedChemExpress
Description
Hydroxychloroquine sulfate (HCQ sulfate) is a synthetic antimalarial agent which can also inhibit Toll-like receptor 7/9 (TLR7/9) signaling. Hydroxychloroquine sulfate is efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxychloroquine sulfate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 747-36-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H28ClN3O5S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | HCQ sulfate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 110 mg/mL (253.49 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMF : 1.4 mg/mL (3.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble) |
| Afficher plus |