Learn More
Sulfate d'hydroxychloroquine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxychloroquine sulfate |
| CAS | 747-36-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C18 H26 Cl N3 O . H2 O4 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (8CI), 7-Chloro-4-[4-N-ethyl-N-beta-hydroxyethylamino-1-methylbutylamino]quinoline sulfate, 7-Chloro-4-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]-quinoline sulfate, Ercoquin, Hydroxychloroquine sulfate, NSC 4375, Plaquenil, Plaquenil sulfate, Quensyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[4-[(7-chloroquinoline-4-yl)amino]pentyl-éthylamino]éthanol ;sulfurique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 433.95 |
| Afficher plus |