Learn More
Hydroxyflutamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31004217
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31004217 5 g
30990747 250 mg
31004216 100 mg
30994862 1 g
30999202 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31004217 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD129955g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyflutamide
CAS 52806-53-8
Formule moléculaire C11H11F3N2O4
Numéro MDL MFCD00563126
Quantité 5 g
SMILES CC(C)(O)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 292.21
Pourcentage de pureté 98%