Learn More
Sulfate d’hydroxyguanidine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxyguanidine sulfate |
| CAS | 6345-29-5 |
| Point de fusion | 132°C to 134°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Formule moléculaire | CH5N3O·0.5H2SO4 |
| Numéro MDL | MFCD00042033 |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 124.11 |
| Forme physique | Crystals |