Learn More
Hydroxyguanidine Sulfate, TRC
Code produit 30407237
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407237 50 mg
30392321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30407237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94275050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6345-29-5
Formule moléculaire 2 C H5 N3 O . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 248.22
Nom IUPAC 1-hydroxyguanidine;sulfuric acid
SMILES NC(=N)NO.NC(=N)NO.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyguanidine Sulfate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 248.0539