Learn More
Hydroxyhexamide, MedChemExpress
Code produit 16448668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448668 10 mg
16441098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448668 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1103
MedChemExpress Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyhexamide
CAS 3168-01-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H22N2O4S
Quantité 10 mg
Synonyme (±)-Hydroxyhexamid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 300 mg/mL (919.09 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(O)C)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 326.41
Poids de la formule 326.41
Pourcentage de pureté 99.68%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation