Learn More
Hydroxylamine-O-acide sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L‘acide hydroxylamine-O-sulfonique est utilisé dans la synthèse des quinolones pour le site benzodiazépine des récepteurs GABAA. Il est également utilisé comme catalyseur de polymérisation et réactif d‘amination. Il participe à la préparation du diazène en réagissant avec un alcali. Il est également utilisé dans l‘inhibition de la formation de PCB de dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) ainsi que de PCB (biphényle polychloré) dans la co-combustion.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Légèrement soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les chlorures acides, les anhydrides acides et les métaux corrodés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxylamine-O-sulfonic acid |
| Point de fusion | ∼210°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3260 |
| Beilstein | 956566 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform. |
| Poids de la formule | 113.09 |
| Pourcentage de pureté | 0.97 |
Sécurité et traitement
- Hydroxylamine-O-sulfonic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine-O-sulfonic acid