Learn More
Hydroxylapatite, débit rapide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442919 50 g 50g
15432919 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60076.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Utilisé pour le fractionnement et la purification de protéines, enzymes, plasmides et acides nucléiques
Used for fractionation and purification of proteins, enzymes, plasmids and nucleic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-06-5
Formule moléculaire Ca5HO13P3
Poids moléculaire (g/mol) 502.31
Numéro MDL MFCD00010904
Clé InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Calcium phosphate hydroxide; Durapatite
Nom IUPAC Hydroxyde de pentacalcium triphosphaté
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylapatite
Note relative au nom fast flow
Couleur Blanc
Formule linéaire Ca5(OH)(PO4)3
Quantité 50 g
Merck Index 14,3467
Poids de la formule 502.32
Forme physique Poudre