Learn More
Acide hydroxymalonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxymalonic Acid |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8) |
| Poids de la formule | 120.0059 |