Learn More
Acide hydroxyméthanesulfinique sel de sodium hydraté85, % technique, suite jusqu5’à % de sulfite de sodium (poids sec), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432368 2500 g 2500g
11422368 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15731.0E
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149-44-0 | CH3NaO3S | 118.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-44-0
Formule moléculaire CH3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 118.08
Numéro MDL MFCD00040426
Clé InChI XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
CID PubChem 23689980
SMILES [Na+].OCS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Point de fusion 64°C to 68°C
Notes de pourcentage du dosage Cont. jusqu’à 5 % de sulfite de sodium (poids sec)
Quantité 2500 g
Beilstein 3630814
Merck Index 14,8620
Nom IUPAC hydroxyméthanesulfinate de sodium
Poids de la formule 118.09 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique