Learn More
Hydroxymethyl Clenbuterol, TRC
Code produit 18050820
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18050820 25 mg 25mg
18080610 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18050820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94806025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38339-18-3
Formule moléculaire C12 H18 Cl2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 293.19
Synonyme 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, Hydroxymethylclenbuterol, NA 1141
Nom IUPAC 2-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenbuterol-hydroxymethyl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
Poids de la formule 292.0745
Pourcentage de pureté >95%