Learn More
Ester méthylique de l'acide hydroxypivalique, TRC
Code produit 30402802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402802 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH950133500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
Nom IUPAC 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 132.158
Poids de la formule 132.079