Learn More
Ester méthylique de l'acide hydroxypivalique, TRC
Code produit 30402902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9501331G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
Nom IUPAC 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 132.158
Poids de la formule 132.079