Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose d’hydroxypropyle, M.W. moyen 100,000
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydroxypropyl cellulose |
| Couleur | Blanc à crème |
| pH | 5 to 8.5 (1% soln.) |
| Forme physique | Granulés ou poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 5% max. (105°C) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Viscosité | 75-150 mPa.s 5% aq.sol. |
| Poids de la formule | 100.000 (Average ) |