Learn More
Hydroxypropyl-β-cyclodextrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10175600 100 g Flacon en verre 100g
10388870 25 g Flacon en verre 25g
10702164 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10175600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297561000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128446-35-5
Formule moléculaire C44H75O36
Poids moléculaire (g/mol) 1180.05
Numéro MDL MFCD16621721
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Point de fusion 278.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre