Learn More
Hydroxypropyl β-cyclodextrine, MP Biomedicals™
Code produit 11418831 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418831 1 g 1g
11428831 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418831 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215354001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 1g
    Économisez 1.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Biologie moléculaire et biologie cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94035-02-6
Formule moléculaire C54H102O39
Poids moléculaire (g/mol) 1375.371
Clé InChI BZRWCHBEBFPRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxypropy-.beta.-cyclodextrin, 2-hydroxypropylether-b-cyclodextrin, hydroxypropyl beta-cyclodextrin, tetrakis 1 propanol ; @cyclo-hepta-amylose, cyclo-hepta-amylose; tetrakis propanol
CID PubChem 44134771
SMILES CCCO.CCCO.CCCO.CCCO.C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl β-Cyclodextrin
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 1454
Forme physique Solid