Description
Biologie moléculaire et biologie cellulaire
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydroxypropyl β-Cyclodextrin |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 1454 |
| Forme physique | Solide |