Learn More
Méthacrylate d’hydroxypropyle, 97+ %, mélange d’isomères, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10331351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10331351 1 kg Flacon en verre 1kg
10095800 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10331351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412150010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27813-02-1
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00004536
Clé InChI ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
CID PubChem 13539
ChEBI CHEBI:53440
Nom IUPAC 2-hydroxypropyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl methacrylate
Note relative au nom 96.5%
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 240.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Mixture of isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 130g/L (25°C). Other solubilities: miscible in almost all organic solvents
Stabilisateur 150 to 300ppm MEHQ
Viscosité 9.9 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.