Learn More
Méthacrylate d’hydroxypropyle, mélange d’isomères, 98 %, stab. avec env. 0,02 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429086
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
5000mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429086 250 mL 250mL
11419086 1000 mL 1000mL
11439086 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17951.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Hydroxypropyl methacrylate is a functional monomer for the preparation of hot solid acrylic coatings, styrene-butadiene latex modifiers, acrylic modified polyurethane coating ,water-soluble plating coatings , adhesives ,textile finishing agent ,paper coating , photosensitive paint and polyurethane vinyl resin modified agent. Mainly used in the manufacture are active groups of hydroxyl acrylic resin. Used in reactive diluent and cross-linking agent in the UV curing system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate d’hydroxypropyle est un monomère fonctionnel pour la préparation de revêtements en acrylique solide chaud, modificateurs en latex styrène-butadiène, revêtement en polyuréthane modifié en acrylique, revêtements de placage hydrosoluble, adhésifs, agent de finition textile, revêtement en papier, peinture photosensible et agent modifié en résine de vinyle de polyuréthane. Les groupes actifs de résine hydroxyle acrylique sont principalement utilisés dans la fabrication. Utilisé dans le diluant réactif et l’agent réticulé dans le système de séchage UV.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27813-02-1
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00004536
Clé InChI ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
CID PubChem 13539
ChEBI CHEBI:53440
Nom IUPAC 2-hydroxypropyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl methacrylate
Note relative au nom mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol
Point de fusion 70°C (1mmHg)
Densité 1.029
Point d’ébullition 205°C to 209°C
Point d’éclair 97°C (207°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 250 mL
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxypropyl methacrylate