Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose méthylique hydroxypropylée, M.N. 86,000 ; viscosité de 4,000 mPas (solution de 2 %)
Code produit 10482811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10482811 100 g Flacon en plastique 100g
10645652 250 g Flacon en plastique 250g
10676404 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10482811 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 244021000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-65-3
Formule moléculaire C56H108O30
Poids moléculaire (g/mol) 1261.45
Numéro MDL MFCD00131360
Clé InChI PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
CID PubChem 57503849
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxyméthyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl methyl cellulose
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Densité 1.3900g/mL
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.39
Merck Index 15, 4880
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform