Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose méthylique hydroxypropylée, M.N. 86,000 ; viscosité de 4,000 mPas (solution de 2 %)
Code produit 10676404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676404 1 kg Flacon en plastique 1kg
10482811 100 g Flacon en plastique 100g
10645652 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10676404 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 244020010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-65-3
Formule moléculaire C56H108O30
Poids moléculaire (g/mol) 1261.45
Numéro MDL MFCD00131360
Clé InChI PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
CID PubChem 57503849
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxyméthyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl methyl cellulose
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Densité 1.3900g/mL
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.39
Merck Index 15, 4880
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform