Learn More
Hydroxysafflor yellow A, MedChemExpress
Code produit 16479018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479018 10 mg
16424857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0567
MedChemExpress Hydroxysafflor yellow A is a flavonoid derived and isolated from traditional Chinese medicine Carthamus tinctorius L.
Hydroxysafflor yellow A is a flavonoid derived and isolated from traditional Chinese medicine Carthamus tinctorius L.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxysafflor yellow A
CAS 78281-02-4
Couleur Reddish Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32O16
Quantité 10 mg
Synonyme Safflomin A HSYA
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (408.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (54.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(O)=C1C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)([C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)C(O)=C([C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 612.53
Poids de la formule 612.53
Pourcentage de pureté 95.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease