Learn More
Hydroxythiovardenafil, TRC
Code produit 30138373
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138373 2.5 mg 2.50mg
30132438 25 mg 25mg
17968514 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138373 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9634002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 912576-30-8
Formule moléculaire C23H32N6O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 520.67
Synonyme 2-[2-Ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione, 4-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-7-propyl-4-thioxoimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-1-piperazineethanol;
Nom IUPAC 2-[2-ethoxy-5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-5-methyl-7-propyl-1H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4-thione
SMILES CCCC1=NC(=C2N1NC(=NC2=S)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)CCO)OCC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxythiovardenafil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H32N6O4S2/c1-4-6-20-24-16(3)21-23(34)25-22(26-29(20)21)18-15-17(7-8-19(18)33-5-2)35(31,32)28-11-9-27(10-12-28)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,25,26,34)
Poids de la formule 520.1926
Pourcentage de pureté >95%