Learn More
Hydroxyurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469782 1 g 1g
11479782 5 g 5g
11489782 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469782 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10831.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76.055 g/mol
Hydroxyurea is used as an inhibitor of DNA synthesis and an anti-cancer drug. It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione via reaction with 2-methyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester. It is used in the treatment of melanoma, resistant chronic myelocytic leukemia and recurrent metastatic or inoperable ovarian. It is also involved in reducing the rate of painful attacks in sickle-cell disease and has anti-retroviral properties in diseases such as AIDS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool chaud et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éthanol et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-07-1
Formule moléculaire CH4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.055
Numéro MDL MFCD00007943
Clé InChI VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
CID PubChem 3657
ChEBI CHEBI:44423
Nom IUPAC Hydroxyurée
SMILES C(=O)(N)NO
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydroxyurea
Point de fusion ∽140°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 1 g
Beilstein 1741548
Informations sur la solubilité Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene.
Poids de la formule 76.06
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxyurea
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea