Learn More
Hydroxyurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hydroxyurea is used as an inhibitor of DNA synthesis and an anti-cancer drug. It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione via reaction with 2-methyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester. It is used in the treatment of melanoma, resistant chronic myelocytic leukemia and recurrent metastatic or inoperable ovarian. It is also involved in reducing the rate of painful attacks in sickle-cell disease and has anti-retroviral properties in diseases such as AIDS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau, l’alcool chaud et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éthanol et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxyurea |
| Point de fusion | ∼140°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1741548 |
| Merck Index | 14,4848 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene. |
| Poids de la formule | 76.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Hydroxyurea
- Dangers
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea